Butylacetat, Burdick & Jackson™

Lieferant: Honeywell Chemicals
Achtung

Synonyme: Essigsäurebutylester

65530-175KG
HONC65530-175KGEA 3694.66 EUR
HONC65530-175KG
Butylacetat, Burdick & Jackson™
Butylacetat
Formel: CH₃COO(CH₂)₃CH₃
Molecular Weight: 116,16 g/mol
Siedepunkt: 126,2 °C
Dichte: 0,881 g/cm3
Flammpunkt: 27 °C
MDL: MFCD00009445
CAS-Nummer: 123-86-4
UN: 1123
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=403329de943f8cb2ea6cd9d73ee35957d2140aa7&vid=682ab82de177b2985e94089408f7efebde59926d&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Assay (GC) Min. 99 %
Non-volatile matter Max. 0.002 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.10 %
1-Butanol (GC) Max. 0.10 %
Free acid (as CH₃COOH) Max. 0.01 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR