Methanol Reag. Ph. Eur. für die HPLC, Burdick & Jackson™
Lieferant: Honeywell Chemicals
|
Gefahr
|
65725-200L-RC
HONC65725-200L-RCEA
8982.13
EUR
HONC65725-200L-RC
Methanol Reag. Ph. Eur. für die HPLC, Burdick & Jackson™
Methanol
Formel:
CH₃OH Siedepunkt: 64…65 °C Dichte: 0,79 g/cm3 Flammpunkt: 11 °C |
MDL:
MFCD00004595 CAS-Nummer: 67-56-1 UN: 1230 ADR: 3,II |
|
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | complying |
Assay (GC) | Min. 99.9 % |
Boiling range | 64 - 65 °C |
Density (D 20/20) | 0.791 - 0.793 |
Non-volatile matter | Max. 0.0003 % |
Water (Karl Fischer) | Max. 0.02 % |
Acidity | Max. 0.0002 meq/g |
Alkalinity | Max. 0.0002 meq/g |
Absorbance at 210 nm | Max. 0.70 |
Absorbance at 220 nm | Max. 0.30 |
Absorbance at 225 nm | Max. 0.17 |
Absorbance at 230 nm | Max. 0.13 |
Absorbance at 250 nm | Max. 0.02 |
Absorbance at 260 nm | Max. 0.01 |
Fluorescence (chinin) at 254 nm | Max. 1 ppb |
Fluorescence (chinin) at 365 nm | Max. 1 ppb |
Phthalates as dibutylphthalate | Max. 0.1 mg/l |