Ethanol, Puriss. p.a. ACS, ISO, Reag. Ph. Eur., Burdick & Jackson™
Lieferant: Honeywell Chemicals
65758-25L
HONC65758-25LEA 1446.53 EUR
HONC65758-25L
Ethanol, Puriss. p.a. ACS, ISO, Reag. Ph. Eur., Burdick & Jackson™
Ethanol
Absolute alcohol, sales not in Germany, for license holders only
Formel: C₂H₅OH
Siedepunkt: 78…79 °C (1,013 hPa)
Schmelzpunkt: –115 °C
Dichte: 0,790…0.791 g/cm3 (20 °C)
Flammpunkt: 12 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003568
CAS-Nummer: 64-17-5
EINECS: 200-578-6
UN: 1170
ADR: 3,II