Tetrahydrofuran stabilisiert ACS, Burdick & Jackson™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr
Synonyme: Tetramethylenoxid, Furantetrahydrid, 1,4-Oxidobutan, Oxolan, THF
65777-200L
HONC65777-200LEA 16099.92 EUR
HONC65777-200L
Tetrahydrofuran stabilisiert ACS, Burdick & Jackson™
Tetrahydrofuran
Formel: C₄H₈O
Molecular Weight: 72.11 g/mol
Siedepunkt: 65 °C
Schmelzpunkt: -108.5
Dichte: 0.89 g/cm3
Flammpunkt: –21 °C
MDL: MFCD00005356
CAS-Nummer: 109-99-9
UN: 2056
ADR: 3 II
Merck Index: 12,09351
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b2d7611caf0127fbef941994edd1d7e69487d54a&vid=2a64e21bd2e13636c3038adf839b3e9ff18509c5&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay (GC) Min. 99.9 %
Non-volatile matter Max. 0.001 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.05 %
Free acid (as CH₃COOH) Max. 0.001 %
Aluminium (Al) Max. 0.00005 %
Boron (B) Max. 0.000002 %
Barium (Ba) Max. 0.00001 %
Calcium (Ca) Max. 0.00005 %
Cadmium (Cd) Max. 0.000005 %
Cobalt (Co) Max. 0.000002 %
Chromium (Cr) Max. 0.000002 %
Copper (Cu) Max. 0.000002 %
Iron (Fe) Max. 0.00001 %
Magnesium (Mg) Max. 0.00001 %
Manganese (Mn) Max. 0.000002 %
Nickel (Ni) Max. 0.000002 %
Lead (Pb) Max. 0.00001 %
Tin (Sn) Max. 0.00001 %
Zinc (Zn) Max. 0.00001 %
Peroxides (as H₂O₂) Max. 0.001 %
Assay BHT (GC) 100 - 300 ppm
APHA Max. 20