Ethylacetat Reag. Ph. Eur., ACS, ISO, Burdick & Jackson™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr
Synonyme: Essigester, Essigsäureethylester, EtOAc
65812-200L
HONC65812-200LEA 4828.12 EUR
HONC65812-200L
Ethylacetat Reag. Ph. Eur., ACS, ISO, Burdick & Jackson™
Ethylacetat
Formel: CH₃COOC₂H₅
Molecular Weight: 88.11 g/mol
Siedepunkt: 77 °C
Schmelzpunkt: -83
Dichte: 0.901 g/cm3
Flammpunkt: –4 °C
MDL: MFCD00009171
CAS-Nummer: 141-78-6
UN: 1173
ADR: 3 II
Merck Index: 13,03792
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=226aecffe42ffab125597552eff0ef7f88ef9983&vid=f5707ce0faee09ca10700419252c5841e0fbc01a&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay (GC) Min. 99.5 %
Boiling range 76 - 78 °C
Density (D 20/4) 0.899 - 0.901
Refractive index (n 20/D) 1.3710 - 1.3730
Non-volatile matter Max. 0.001 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.025 %
Free acid (as CH₃COOH) Max. 0.0045 %
Aluminium (Al) Max. 0.00005 %
Boron (B) Max. 0.000002 %
Barium (Ba) Max. 0.00001 %
Bismuth (Bi) Max. 0.00001 %
Calcium (Ca) Max. 0.00005 %
Cadmium (Cd) Max. 0.000005 %
Cobalt (Co) Max. 0.000002 %
Chromium (Cr) Max. 0.000002 %
Copper (Cu) Max. 0.000002 %
Iron (Fe) Max. 0.00001 %
Potassium (K) Max. 0.00005 %
Lithium (Li) Max. 0.00001 %
Magnesium (Mg) Max. 0.00001 %
Molybdenum (Mo) Max. 0.00001 %
Manganese (Mn) Max. 0.000002 %
Sodium (Na) Max. 0.00005 %
Nickel (Ni) Max. 0.000002 %
Lead (Pb) Max. 0.00001 %
Tin (Sn) Max. 0.00001 %
Strontium (Sr) Max. 0.00001 %
Zinc (Zn) Max. 0.00001 %
methyl acetate Max. 0.1 %
Ethanol (GC) Max. 0.1 %
Isobutyl alcohol (GC) Max. 0.1 %
Methanol (GC) Max. 0.1 %
Reaction against H₂SO₄ complying
APHA Max. 10