n-Hexan, GC Plus, Burdick & Jackson™

Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr

Synonyme: Hexyl hydride, Hexanen, Hexane

65829-7L-RC
HONC65829-7L-RCEA 482.09 EUR
HONC65829-7L-RC
n-Hexan, GC Plus, Burdick & Jackson™
n-Hexan
Formel: H₃C(CH₂)₄CH₃
Molecular Weight: 86.18 g/mol
Siedepunkt: 66…69 °C (1.013 hPa)
Schmelzpunkt: –95 °C
Dichte: 0.660…0.668 g/cm3 (20 °C)
Flammpunkt: -22
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009520
CAS-Nummer: 110-54-3
EINECS: 203-777-6
UN: 1208
ADR: 3 II
Merck Index: 13,04712
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fabd698969eb09b591de207cbcb599c33689bf7f&vid=c117cbd0b3ff2cab0e7f8e5a4bf7108f938081d5&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Assay (GC) Min. 95 %
Non-volatile matter Max. 0.0005 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.01 %
Suitability for residue analysis Max. 5 ng/l
Suitability for GC-MS of dioxines, furanes, PCPs complying


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR