Cyclohexan für die Gaschromatographie Plus, Burdick & Jackson™
Lieferant: Honeywell Chemicals
65832-7L
HONC65832-7LEA 508.41 EUR
HONC65832-7L
Cyclohexan für die Gaschromatographie Plus, Burdick & Jackson™
Cyclohexan
Formel: C₆H₁₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003814
CAS-Nummer: 110-82-7
EINECS: 203-806-2
UN: 1145
ADR: 3,II