Natriumhydroxid 0.1 mol/l Reag. Ph.Eur. Volumetric, Burdick & Jackson™

Lieferant: Honeywell Chemicals

Synonyme: Caustic soda

65879-10L
HONC65879-10LEA 926.21 EUR
HONC65879-10L
Natriumhydroxid 0.1 mol/l Reag. Ph.Eur. Volumetric, Burdick & Jackson™
Sodium hydroxide
Formel: NaOH
Molecular Weight: 40 g/mol
Siedepunkt: 100 °C (1.013 hPa)
Schmelzpunkt: 323
Dichte: 1.000 g/cm3 (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003548
CAS-Nummer: 1310-73-2
UN: 1824
ADR: 8 III
Merck Index: 14,08627

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR