Essigsäure 100%, erfüllt die analytischen Spezifikationen der Reagenzien des Europäischen Arzneibuchs, BP, USP, FCC, E260, Burdick & Jackson™

Lieferant: Honeywell Chemicals

65923-200L
HONC65923-200LEA 17562.17 EUR
HONC65923-200L
Essigsäure 100%, erfüllt die analytischen Spezifikationen der Reagenzien des Europäischen Arzneibuchs, BP, USP, FCC, E260, Burdick & Jackson™
Essigsäure
Formel: H₃CCOOH
Siedepunkt: 118 °C (1,013 hPa)
Schmelzpunkt: 16 °C
Dichte: 1,05 g/cm3 (20 °C)
Flammpunkt: 40 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00036152
CAS-Nummer: 64-19-7
EINECS: 200-580-7
UN: 2789
ADR: 8,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR