Flußsäure 48-51 % p.a., Fluka™

Lieferant: Honeywell Chemicals

66156-2.5L
HONC66156-2.5LEA 192.91 EUR
HONC66156-2.5L
Flußsäure 48-51 % p.a., Fluka™
Hydrofluoric acid
Formel: HF
Siedepunkt: 105 °C (1,013 hPa)
Schmelzpunkt: –35 °C
Dichte: 1,170 g/cm3 (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011346
CAS-Nummer: 7664-39-3
EINECS: 231-634-8
UN: 1790
ADR: 8,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR