Chlorobenzene : Acetic Acid solution_SC (2:1) v/v, Burdick & Jackson™

Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr

66163-200L 66163-2.5L
HONC66163-200LEA 6046.72 EUR
HONC66163-200L HONC66163-2.5L
Chlorobenzene : Acetic Acid solution_SC (2:1) v/v, Burdick & Jackson™
Chlorobenzene : Acetic Acid
Siedepunkt: 118 °C
Dichte: 1.079 g/cm3 (20 °C)
Flammpunkt: 27 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
UN: 3286
ADR: 3 II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Assay of acetic acid 31.5 - 33.5 %
Density (D 20/4) 1.070 - 1.090


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR