Pyridin, wasserfrei ≥99,8% für Anwendungen die einen niedrigen Wassergehalt benötigen, über Molekularsieben <0.0050% H₂O, Riedel-de Haën™

Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr

Synonyme: Azabenzene, Azine

In septum-versiegelten Flaschen verpackt.

66213-1L 66213-2.5L
HONC66213-1LEA 327.44 EUR
HONC66213-1L HONC66213-2.5L
Pyridin, wasserfrei ≥99,8% für Anwendungen die einen niedrigen Wassergehalt benötigen, über Molekularsieben <0.0050% H₂O, Riedel-de Haën™
Pyridine
Formel: C₅H₅N
Siedepunkt: 115 °C (1,013 hPa)
Schmelzpunkt: –42 °C
Dichte: 0,98 g/cm3 (20 °C)
Flammpunkt: 20 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011732
CAS-Nummer: 110-86-1
EINECS: 203-809-9
UN: 1282
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3f9c5934940218027dae0d80a1f98b6d5179c0a8&vid=9f2ef46a26e488d366e82869b3acb96652b5dab1&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Assay (GC) Min. 99.8 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.0050 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR