Capping Reagens 80/20 Acetonitrile/NMI (N-Methylimidazole) (v/v), BioSyn™ zur DNA/RNA Synthese, Burdick & Jackson™
Lieferant: Honeywell Chemicals
|
Gefahr
|
BR654-4X2.5GL
HONCBR654-4X2.5GLEA
0
EUR
HONCBR654-4X2.5GL
Capping Reagens 80/20 Acetonitrile/NMI (N-Methylimidazole) (v/v), BioSyn™ zur DNA/RNA Synthese, Burdick & Jackson™
Capping Reagens
Siedepunkt:
86,6 °C (Hauptbestandteil) Dichte: 0,827 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
EINECS:
200-835-2 UN: 2924 ADR: 3,II |