Magnesiumnitrat 20 g/L in Wasser Matrixmodifizierlösung, für die Atomabsorptionsspektroskopie, Fluka™

Lieferant: Honeywell Chemicals

E4601-50ML
HONCE4601-50MLEA 237.84 EUR
HONCE4601-50ML
Magnesiumnitrat 20 g/L in Wasser Matrixmodifizierlösung, für die Atomabsorptionsspektroskopie, Fluka™
Magnesium nitrate solutions

Standards: ISO/IEC 17025:2017 (ANAB), ISO 17034:2016 (ANAB)

Formel: Mg(NO₃)₂
Dichte: 1,01 g/cm3
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 13446-18-9

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Matrix H₂O
Concentration Mg(NO₃)₂ 20,000 mg/L
Quality ISO/IEC17025:2017(ANAB),ISO17034:2016(ANAB)
Form Solution
Density 1.01g/cm3

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR