Palladium(II)nitrat 5 g/L in Salpetersäure 1% Matrixmodifizierlösung, für die Atomabsorptionsspektroskopie, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
E4603-50ML
HONCE4603-50MLEA 308.07 EUR
HONCE4603-50ML
Palladium(II)nitrat 5 g/L in Salpetersäure 1% Matrixmodifizierlösung, für die Atomabsorptionsspektroskopie, Fluka™
Palladium(II) nitrate
Certified Reference Material, 5 g/L Pd(NO₃)₂ in 1% HNO₃
Standards: ISO/IEC 17025:2017 (ANAB), ISO 17034:2016 (ANAB).
Formel: N₂O₆Pd
Molecular Weight: 230,43 g/mol
Dichte: 1,01 g/cm3
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011169
CAS-Nummer: 10102-05-3
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Matrix HNO₃ 1%
Concentration Pd(NO₃)₂ 5000 mg/L
Quality ISO/IEC17025:2017(ANAB),ISO17034:2016(ANAB)
Form Solution
Density 1.01g/cm3