Ammoniumnitrat 50 g/L in Wasser Matrixmodifizierlösung, für die Atomabsorptionsspektroskopie, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Synonyme: Ammonsalpeter
E4604-50ML
HONCE4604-50MLEA 321.07 EUR
HONCE4604-50ML
Ammoniumnitrat 50 g/L in Wasser Matrixmodifizierlösung, für die Atomabsorptionsspektroskopie, Fluka™
Ammoniumnitrat
Certified Reference Material, 50 g/L Ammonium nitrate in water.
Standards: ISO/IEC 17025:2017 (ANAB), ISO 17034:2016 (ANAB).
Formel: NH₄NO₃
Molecular Weight: 80,04 g/mol
Dichte: 1,01 g/cm3
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011425
CAS-Nummer: 6484-52-2
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Matrix H₂O
Concentration NH₄NO₃ 50g/L
Quality ISO/IEC17025:2017(ANAB),ISO17034:2016(ANAB)
Form Solution
Density 1.01g/cm3