Acetonitril mit 0,1% (v/v) Ameisensäure, LabReady™, Lösungsmittelgemisch für die LC-MS, für die HPLC, Burdick & Jackson™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr
LC441-2.5
HONCLC441-2.5EA 1349.18 EUR
HONCLC441-2.5
Acetonitril mit 0,1% (v/v) Ameisensäure, LabReady™, Lösungsmittelgemisch für die LC-MS, für die HPLC, Burdick & Jackson™
Acetonitril mit 0,1% (v/v) Ameisensäure
LabReady™ Solvent Blends
  • Using custom blends not only helps you reduce waste through human error, but also cuts disposal costs for hazardous materials used during blend preparation
  • Honeywell Research Chemicals uses proprietary, closed-loop blending technology, which eliminates variation, ensuring your blends are as precise as possible
  • Honeywell LabReady Blends undergo full safety analyses, with a safety data sheet provided for every blended product
  • Honeywell’s high-precision blending technology reduces contamination and exposure during the blending process, helping to minimize environmental risk
Siedepunkt: 82 °C (1,013 hPa)
Schmelzpunkt: –46 °C
Dichte: 0,7767 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 8 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
EINECS: 200-835-2
UN: 1648
ADR: 3,II