Aluminiumfluorid
Lieferant: Honeywell Chemicals
Achtung
Synonyme: Aluminum fluoride
01102.9025
HONE01102.9025EA 0 EUR
HONE01102.9025
Aluminiumfluorid
Aluminium fluoride
Formel: AlF₃
Schmelzpunkt: 1040 °C
Dichte: 2,88 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00003426
CAS-Nummer: 7784-18-1
EINECS: 232-051-1
UN: 3260
ADR: 8,II
Merck Index: 12,00351