Kaliumhydrogendifluorid

Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr

Synonyme: Kaliumhydrogenfluorid, Kaliumbifluorid

01137.9025
HONE01137.9025EA 0 EUR
HONE01137.9025
Kaliumhydrogendifluorid
Potassium hydrogen difluoride
Formel: HF₂K
Molecular Weight: 78,1 g/mol
Schmelzpunkt: 239 °C
Dichte: 2,37 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00011403
CAS-Nummer: 7789-29-9
EINECS: 232-156-2
UN: 1811
ADR: 8,II
Merck Index: 12,07771

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR