Strontiumfluorid

Lieferant: Honeywell Chemicals
Achtung

01155.9025
HONE01155.9025EA 0 EUR
HONE01155.9025
Strontiumfluorid
Strontium fluoride
Formel: F₂Sr
Siedepunkt: 2460 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 1477 °C
Dichte: 4,24 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00011251
CAS-Nummer: 7783-48-4
EINECS: 232-000-3
UN: 3288
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,09002

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR