Zinkfluorid

Lieferant: Honeywell Chemicals

Synonyme: Zinkdifluorid

01158.9050
HONE01158.9050EA 0 EUR
HONE01158.9050
Zinkfluorid
Zinkfluorid
Formel: F₂Zn
Molecular Weight: 103,39 g/mol
Siedepunkt: 1500 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 910…930 °C
Dichte: 4,95 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00011298
CAS-Nummer: 7783-49-5
EINECS: 232-001-9
UN: 3288
ADR: 6.1,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR