Nickel(II)fluorid Tetrahydrat
Lieferant: Honeywell Chemicals
|
Gefahr
|
Synonyme:
Nickeldifluorid Tetrahydrat
01258.9050
HONE01258.9050EA
0
EUR
HONE01258.9050
Nickel(II)fluorid Tetrahydrat
Nickel(II)fluorid Tetrahydrat
Formel:
F₂Ni·4H₂O Molecular Weight: 168,75 g/mol |
MDL:
MFCD00016263 CAS-Nummer: 13940-83-5 EINECS: 233-071-3 UN: 3288 ADR: 6.1,III |