Magnesiumhexafluorosilicat Hexahydrat
Lieferant: Honeywell Chemicals
01415.9025
HONE01415.9025EA
0
EUR
HONE01415.9025
Magnesiumhexafluorosilicat Hexahydrat
Magnesiumhexafluorosilicat Hexahydrat
Formel:
F₆MgSi·6H₂O |
MDL:
MFCD00150250 CAS-Nummer: 18972-56-0 EINECS: 241-022-2 UN: 2853 ADR: 6.1,III |