Natriumhexafluorosilicat
Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr
01418.9050
HONE01418.9050EA 0 EUR
HONE01418.9050
Natriumhexafluorosilicat
Natriumhexafluorosilicat
Formel: F₆Na₂Si
Molecular Weight: 188,06 g/mol
Dichte: 2,68 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003491
CAS-Nummer: 16893-85-9
EINECS: 240-934-8
UN: 2674
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,08769