Zinn(II)tetrafluoroborat 50% in wässriger Lösung
Lieferant: Honeywell Chemicals
01551.9045
HONE01551.9045EA
0
EUR
HONE01551.9045
Zinn(II)tetrafluoroborat 50% in wässriger Lösung
Tin(II) tetrafluoroborate
Formel:
B₂F₈Sn Molecular Weight: 292,30 g/mol |
MDL:
MFCD00054047 CAS-Nummer: 13814-97-6 EINECS: 237-487-6 |