Kaliumhexafluorozirkonat
Lieferant: Honeywell Chemicals
01712.9050
HONE01712.9050EA
0
EUR
HONE01712.9050
Kaliumhexafluorozirkonat
Potassium hexafluorozirconate
Formel:
F₆K₂Zr |
MDL:
MFCD00042547 CAS-Nummer: 16923-95-8 EINECS: 240-985-6 UN: 3288 ADR: 6.1,III |