4,4'-(Hexafluorisopropyliden)diphenol
Lieferant: Honeywell Chemicals
Synonyme:
4,4′-(Hexafluoroisopropylidene)diphenol, 2,2-Bis(4-hydroxyphenyl)hexafluoropropane, 4,4'-(Perfluoropropane-2,2-diyl)diphenol
01821.9010
HONE01821.9010EA
0
EUR
HONE01821.9010
4,4'-(Hexafluorisopropyliden)diphenol
4,4'-(Hexafluorisopropyliden)diphenol
Formel:
C₁₅H₁₀F₆O₂ Molecular Weight: 336,24 g/mol |
MDL:
MFCD00000439 CAS-Nummer: 1478-61-1 EINECS: 216-036-7 |