Kupfer(II)bromid

Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr

02115.9050
HONE02115.9050EA 0 EUR
HONE02115.9050
Kupfer(II)bromid
Kupfer(II)bromid
Formel: Br₂Cu
Siedepunkt: 900 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 498 °C
Dichte: 4,71 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010970
CAS-Nummer: 7789-45-9
EINECS: 232-167-2
UN: 3260
ADR: 8,III
Merck Index: 13,02656

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR