Zinkbromid, wasserfrei ≥98%, Puriss., Fluka™

Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr

02128-25KG 02128-5KG 02128.9050 02128-500G 02128-4X5KG
02128-25KGEA 2340.98 EUR
02128-25KG 02128-5KG HONE02128.9050 02128-500G 02128-4X5KG
Zinkbromid, wasserfrei ≥98%, Puriss., Fluka™
Zinkbromid
Formel: Br₂Zn
Siedepunkt: 697 °C (1,013 hPa)
Schmelzpunkt: 394 °C
Dichte: 4,22 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Room Temperature
MDL: MFCD00011294
CAS-Nummer: 7699-45-8
EINECS: 231-718-4
UN: 3260
ADR: 3,III
Merck Index: 13,10182

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Assay Min. 98 %
Barium (Ba) Max. 0.001 %
Calcium (Ca) Max. 0.01 %
Iron (Fe) Max. 0.001 %
Potassium (K) Max. 0.01 %
Magnesium (Mg) Max. 0.01 %
Sodium (Na) Max. 0.01 %
Lead (Pb) Max. 0.005 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.01 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR