Iodwasserstoffsäure 57% stabilisiert

Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr


Stabilisierung: Stabilisiert mit hypophosphoriger Säure

03206.9045
HONE03206.9045EA 0 EUR
HONE03206.9045
Iodwasserstoffsäure 57% stabilisiert
Hydriodic acid
Formel: HI
Siedepunkt: 127 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,7 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00011347
CAS-Nummer: 10034-85-2
EINECS: 233-109-9
UN: 1787
ADR: 8,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR