Phosphonsäure (Phosphorige Säure)

Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr

Synonyme: Phosphonic acid

04114.9025
HONE04114.9025EA 0 EUR
HONE04114.9025
Phosphonsäure (Phosphorige Säure)
Phosphonsäure (Phosphorige Säure)
Formel: H₃O₃P
Molecular Weight: 82 g/mol
MDL: MFCD00137258
CAS-Nummer: 13598-36-2
EINECS: 237-066-7
UN: 2834
ADR: 8,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR