Phosphonsäure (Phosphorige Säure)-Lösung ≥50%, Fluka™

Lieferant: Honeywell Chemicals

Synonyme: Phosphonic acid

04115.9070
HONE04115.9070EA 0 EUR
HONE04115.9070
Phosphonsäure (Phosphorige Säure)-Lösung ≥50%, Fluka™
Phosphonsäure (Phosphorige Säure)
Formel: H₃O₃P
Molecular Weight: 82 g/mol
MDL: MFCD00137258
CAS-Nummer: 13598-36-2
EINECS: 237-066-7
UN: 3264
ADR: 8,III

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Assay 50 - 55 %
Iron (Fe) Max. 0.001 %
Heavy metals (as Pb) Max. 0.001 %
Chloride (Cl) Max. 0.001 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR