Hydroxylapatit ≥90% (berechnet auf leuchtenden Substanzen), puriss., erfüllt analytische Spezifikationen von Ph. Eur., BP, FCC, E341

Lieferant: Honeywell Chemicals

Synonyme: Calcium Phosphate, Tribasic

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

04238.9025
HONE04238.9025EA 0 EUR
HONE04238.9025
Hydroxylapatit ≥90% (berechnet auf leuchtenden Substanzen), puriss., erfüllt analytische Spezifikationen von Ph. Eur., BP, FCC, E341
Hydroxylapatit
Formel: Ca₅HO₁₃P₃
Molecular Weight: 502,32 g/mol
MDL: MFCD00010904
CAS-Nummer: 1306-06-5
EINECS: 215-145-7

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Residual solvents complies
Heavy metals (as Pb) ≤0.001%
Insoluble in HCl ≤0.2%

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR