tetra-Natriumdiphosphat

Lieferant: Honeywell Chemicals
Achtung

Synonyme: TSPP, tetra-Natriumpyrophosphat, Natriumpyrophosphat, Natriumpyrophosphat tetrabasisch, Natriumdiphosphat

04286.9025
HONE04286.9025EA 0 EUR
HONE04286.9025
tetra-Natriumdiphosphat
tetra-Natriumdiphosphat
Formel: Na₄O₇P₂
Molecular Weight: 265.9 g/mol
Schmelzpunkt: 988
Dichte: 2.534 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003513
CAS-Nummer: 7722-88-5
EINECS: 231-767-1
Merck Index: 13,09312

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR