Phosphinsäure (Hypophosphorige Säure, Unterphosphorige Säure) 60%

Lieferant: Honeywell Chemicals

04423.9065
HONE04423.9065EA 0 EUR
HONE04423.9065
Phosphinsäure (Hypophosphorige Säure, Unterphosphorige Säure) 60%
Phosphinsäure (Hypophosphorige Säure, Unterphosphorige Säure)
Formel: H₃O₂P
MDL: MFCD02183592
CAS-Nummer: 6303-21-5
EINECS: 228-601-5
UN: 3264
ADR: 8,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR