Natriumphosphinat, wasserfrei 98-101%, puriss., erfüllt analytische Spezifikationen von BPC63, Fluka™

Lieferant: Honeywell Chemicals
Achtung

Synonyme: Natriumhypophosphit

04434.9050
HONE04434.9050EA 0 EUR
HONE04434.9050
Natriumphosphinat, wasserfrei 98-101%, puriss., erfüllt analytische Spezifikationen von BPC63, Fluka™
Natriumphosphinat
Formel: H₂NaO₂P
Molecular Weight: 87,98 g/mol
Schmelzpunkt: 100 °C
Dichte: 1,81 g/cm³ (20 °C)
CAS-Nummer: 7681-53-0
EINECS: 231-669-9
Merck Index: 12,08775

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Assay 98 - 101 %
Loss on drying (105°C, 2 h) Max. 1 %
Free alkali (as CaO) Max. 0.2 %
Arsenic (As) Max. 0.0002 %
Iron (Fe) Max. 0.001 %
Lead (Pb) Max. 0.001 %
Heavy metals (as Pb) Max. 0.001 %
Chloride (Cl) Max. 0.02 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.02 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR