Salzsäure rauchend 36,5 - 38%, erfüllt analytische Spezifikationen von BP, Ph. Eur., NF, Fluka™

Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr

07102.9030 07102-1L 07102-2.5L 07102-2.5L-GL 07102-1L-GL
HONE07102.9030EA 0 EUR
HONE07102.9030 07102-1L 07102-2.5L 07102-2.5L-GL 07102-1L-GL
Salzsäure rauchend 36,5 - 38%, erfüllt analytische Spezifikationen von BP, Ph. Eur., NF, Fluka™
Salzsäure
Formel: HCl
Siedepunkt: 42 °C (1,013 hPa)
Schmelzpunkt: –35 °C
Dichte: 1,190 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011324
CAS-Nummer: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8,II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Assay 36.5 - 38.0 %
Residue on ignition (SO₄) Max. 0.002 %
Non-volatile matter Max. 0.005 %
Arsenic (As) Max. 0.00005 %
Iron (Fe) Max. 0.0001 %
Free chlorine (Cl) Max. 1 ppm
Sulfate (SO₄) complying
Sulfite (SO₃) complying
Free Bromine or Chlorine complying
Bromide or Iodide complying
Appearance of the substance complying
Appearance of the solution complying
Residual solvents complying
Vapor Density 1.3 (vs air)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR