Aluminiumchlorid Hexahydrat
Lieferant: Honeywell Chemicals
Achtung
Synonyme: Aluminum chloride hexahydrate
11016.9025
HONE11016.9025EA 0 EUR
HONE11016.9025
Aluminiumchlorid Hexahydrat
Aluminiumchlorid Hexahydrat
Formel: AlCl₃·6H₂O
Molecular Weight: 241,43 g/mol
Schmelzpunkt: ∼100 °C
Dichte: 2,39 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149134
CAS-Nummer: 7784-13-6
EINECS: 231-208-1
UN: 3260
ADR: 8,III