Aluminiumoxid ≥98% (Al₂O₃-Basis), puriss., reinst, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
11028.9025
HONE11028.9025EA 0 EUR
HONE11028.9025
Aluminiumoxid ≥98% (Al₂O₃-Basis), puriss., reinst, Fluka™
Aluminium oxide
Formel: Al₂O₃
Siedepunkt: 2980 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 2045 °C
Dichte: 3,94 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00003424
CAS-Nummer: 1344-28-1
EINECS: 215-691-6
REACH: 01-2119529248-35
Merck Index: 13,00355
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay of Al2O₃ Min. 98 %
Loss on ignition (1000°C, 2 h) Max. 0.5 %
Alkalis (as Na₂O) Max. 0.2 %
Iron (Fe) Max. 0.03 %
Heavy metals (as Pb) Max. 0.005 %
Chloride (Cl) Max. 0.005 %
Silicate (as SiO₂) Max. 0.1 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.05 %