Bariumchlorid Dihydrat ≥99%, puriss., reinst

Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr

Synonyme: Barium dichloride

11411.9050
HONE11411.9050EA 0 EUR
HONE11411.9050
Bariumchlorid Dihydrat ≥99%, puriss., reinst
Bariumchlorid Dihydrat
Formel: BaCl₂·2H₂O
Molecular Weight: 244,27 g/mol
Siedepunkt: 1560 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 960 °C
Dichte: 3,86 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149154
CAS-Nummer: 10326-27-9
EINECS: 233-788-1
UN: 1564
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,00971

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Assay Min. 99 %
pH (5 %, 20°C) 5-7
Calcium (Ca) Max. 0.02 %
Iron (Fe) Max. 0.001 %
Potassium (K) Max. 0.01 %
Magnesium (Mg) Max. 0.002 %
Sodium (Na) Max. 0.02 %
Heavy metals (as Pb) Max. 0.002 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR