Blei(II)nitrat 99, Puriss., Fluka™

Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr

Synonyme: Bleidinitrat

11520-1KG 11520.9050 11520-5KG
11520-1KGEA 111.85 EUR
11520-1KG HONE11520.9050 HONC11520-5KG
Blei(II)nitrat 99, Puriss., Fluka™
Blei(II)nitrat
Formel: Pb(NO₃)₂
Molecular Weight: 331.21 g/mol
Siedepunkt: Zers. (beim Erhitzen)
Schmelzpunkt: 458…459 °C (1.023 hPa)
Dichte: 4.49 g/cm³ (20.1 °C)
Lagertemperatur: Room Temperature
MDL: MFCD00011153
CAS-Nummer: 10099-74-8
EINECS: 233-245-9
UN: 1469
ADR: 5.1 II
Merck Index: 13,05432

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Assay Min. 99 %
Iron (Fe) Max. 0.002 %
Chloride (Cl) Max. 0.002 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR