Calciumhydroxid 95-100,5% (durch komplexometrische Analyse), puriss. FCC, Ph. Eur., USP, reinst, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
|
Gefahr
|
12038.9025
HONE12038.9025EA
0
EUR
HONE12038.9025
Calciumhydroxid 95-100,5% (durch komplexometrische Analyse), puriss. FCC, Ph. Eur., USP, reinst, Fluka™
Calciumhydroxid
Formel:
Ca(OH)₂ Schmelzpunkt: 550 °C Dichte: 2,24 g/cm³ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00010901 CAS-Nummer: 1305-62-0 EINECS: 215-137-3 ADR: 8,III Merck Index: 13,01675 |
Spezifikation Testergebnisse
Assay (complexometric) | 95.0 - 100.5 % |
Assay (acidimetric) | 95.0 - 100.5 % |
Insoluble in hydrochloric acid | Max. 0.2 % |
Arsenic (As) | Max. 3 ppm |
Barium (Ba) | Max. 300 ppm |
Cadmium (Cd) | Max. 1 ppm |
Copper (Cu) | Max. 0.001 % |
Iron (Fe) | Max. 0.1 % |
Lead (Pb) | Max. 1 ppm |
Zinc (Zn) | Max. 0.001 % |
Heavy metals (as Pb) | Max. 20 ppm |
Mg and alkali salts (SO₄) | Max. 2.5 % |
Carbonate (CO₃) | complying |
Carbonate (as CaCO₃) | Max. 5.0 % |
Chloride (Cl) | Max. 50 ppm |
Fluoride (F) | Max. 50 ppm |
Sulfate (SO₄) | Max. 0.05 % |
Residual solvents | complying |