Calciumchlorid Hexahydrat 97-103%, erfüllt analytische Spezifikationen von Ph. Eur., E509 (max. 0,0001% Al), Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
|
Achtung
|
12074.9025
HONE12074.9025EA
0
EUR
HONE12074.9025
Calciumchlorid Hexahydrat 97-103%, erfüllt analytische Spezifikationen von Ph. Eur., E509 (max. 0,0001% Al), Fluka™
Calciumchlorid Hexahydrat
- Contains ≤0.0001% Al.
Formel:
CaCl₂·6H₂O Molecular Weight: 219,08 g/mol Siedepunkt: 1,900 °C (1.013 hPa) Schmelzpunkt: 29 °C Dichte: 1,680 g/cm3 (20 °C) Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD00149616 CAS-Nummer: 7774-34-7 Merck Index: 13,01660 |
Spezifikation Testergebnisse
Transition Temp | solidification point 28-30 °C |
Identity | complying |
Assay | 97.0 - 103.0 % |
Solidification range | 28 - 30 °C |
Acid. or alk. react. impurities | complying |
Aluminium (Al) | Max. 1 ppm |
Arsenic (As) | Max. 1 ppm |
Barium (Ba) | complying |
Iron (Fe) | Max. 5 ppm |
Mercury (Hg) | Max. 1 ppm |
Lead (Pb) | Max. 5 ppm |
Heavy metals (as Pb) | Max. 10 ppm |
Magnesium and alkali metals | Max. 0.3 % |
Fluoride (F) | Max. 40 ppm |
Sulfate (SO₄) | Max. 100 ppm |
Residual solvents | complying |
Appearance of the solution | complying |