Chrom(III)nitrat Nonahydrat
Lieferant: Honeywell Chemicals
Achtung
Synonyme: Chromtrinitrat Nonahydrat
12232.9025
HONE12232.9025EA 0 EUR
HONE12232.9025
Chrom(III)nitrat Nonahydrat
Chrom(III)nitrat Nonahydrat
Formel: CrN₃O₉·9H₂O
Schmelzpunkt: 60 °C
Dichte: 1,807 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00149659
CAS-Nummer: 7789-02-8
EINECS: 236-921-1
UN: 2720
ADR: 5.1,III
Merck Index: 13,02246