Chrom(III)nitrat 65% in wässriger Lösung
Lieferant: Honeywell Chemicals
12278.9075
HONE12278.9075EA
0
EUR
HONE12278.9075
Chrom(III)nitrat 65% in wässriger Lösung
Chrom(III)nitrat
Formel:
CrN₃O₉ |
CAS-Nummer:
13548-38-4 EINECS: 236-921-1 |