Eisen

Lieferant: Honeywell Chemicals

12312.9025
HONE12312.9025EA 0 EUR
HONE12312.9025
Eisen
Iron
Formel: Fe
Molecular Weight: 55.85 g/mol
Siedepunkt: 3000
Schmelzpunkt: 1535
Dichte: 7.86 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010999
CAS-Nummer: 7439-89-6
EINECS: 231-096-4
Merck Index: 13,05109

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR