Eisen(III)chlorid

Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr

Synonyme: Eisentrichlorid

12321.9200
HONE12321.9200EA 0 EUR
HONE12321.9200
Eisen(III)chlorid
Eisen(III)chlorid
Formel: FeCl₃
Molecular Weight: 162,21 g/mol
Siedepunkt: 315 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 260 °C
Dichte: 2,8 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011005
CAS-Nummer: 7705-08-0
EINECS: 231-729-4
UN: 1773
ADR: 8,III
Merck Index: 13,04048

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR