Kaliumcarbonat, wasserfrei 99-101% (Trockenmasse), gekörnt, Puriss., erfüllt analytische Spezifikationen von Ph. Helv., Fluka™

Lieferant: Honeywell Chemicals
Achtung

Synonyme: Pottasche

12611.9025
HONE12611.9025EA 0 EUR
HONE12611.9025
Kaliumcarbonat, wasserfrei 99-101% (Trockenmasse), gekörnt, Puriss., erfüllt analytische Spezifikationen von Ph. Helv., Fluka™
Kaliumcarbonat
Formel: K₂CO₃
Schmelzpunkt: 891 °C
Dichte: 2,430 g/cm3
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011382
CAS-Nummer: 584-08-7
EINECS: 209-529-3
Merck Index: 13,07702
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4d5900faa1ba52c3213eed8f6bb2d952bac1f30f&vid=6298361525e6af416556b5694c74a8a91faa437c&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Assay (calculated to the dried substance) 99.0 - 101.0 %
Loss on drying (120°C, 5h) Max. 1 %
Arsenic (As) Max. 0.0001 %
Calcium (Ca) Max. 0.005 %
Iron (Fe) Max. 0.001 %
Magnesium (Mg) Max. 0.005 %
Sodium (Na) Max. 0.2 %
Heavy metals (as Pb) Max. 0.001 %
Chloride (Cl) Max. 0.002 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.002 %
Appearance of the solution complying
Residual solvents complying


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR