Kaliumsulfat

Lieferant: Honeywell Chemicals

12661.9025
HONE12661.9025EA 0 EUR
HONE12661.9025
Kaliumsulfat
Potassium sulphate
Formel: K₂SO₄
Siedepunkt: 1698 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 1069 °C
Dichte: 2,66 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011388
CAS-Nummer: 7778-80-5
EINECS: 231-915-5
Merck Index: 13,07759

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR