Kupfer(I)chlorid

Lieferant: Honeywell Chemicals
Achtung

Synonyme: Kupferchlorid

12822.9025
HONE12822.9025EA 0 EUR
HONE12822.9025
Kupfer(I)chlorid
Kupfer(I)chlorid
Formel: ClCu
Molecular Weight: 99 g/mol
Siedepunkt: 1367 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 430 °C
Dichte: 4,145 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010971
CAS-Nummer: 7758-89-6
EINECS: 231-842-9
UN: 2802
ADR: 8,III
Merck Index: 13,02690

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR